Få mere at vide
Androstanolone (5alpha-Dihydrotestosterone, Stanolone), LoGiCal
Artikelnummer. 30464137
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464137 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464137 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0565.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
CAS 521-18-6
Analyt- eller komponentnavne 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androstanolone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, Stanolone, Testosterone Imp. F (EP), 5alpha-Dihydrotestosterone, Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-3-androstanone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstane-3-one, 4,5alpha-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5alpha,17beta-Hydroxyandrostan-3-one, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstanolone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17beta-ol-3-one, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Testosterone Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 290.2246 g/mol