Få mere at vide
Androstanolone (5alpha-Dihydrotestosterone, Stanolone) 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30462153
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462153 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462153 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0565.0011
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
CAS 521-18-6
Analyt- eller komponentnavne 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Androstanolone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, Stanolone, Testosterone Imp. F (EP), 5alpha-Dihydrotestosterone, Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-3-androstanone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstane-3-one, 4,5alpha-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5alpha,17beta-Hydroxyandrostan-3-one, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstanolone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17beta-ol-3-one, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Testosterone Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 290.2246 g/mol