Få mere at vide
Androstanolone 17-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5a-Dihydrotestosterone glucuronide free acid |
| CAS | 42037-24-1 |
| Molekylær formel | C25 H38 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, (5α,17β)-3-oxoandrostan-17-yl, Glucosiduronic acid, 3-oxo-5α-androstan-17β-yl (7CI), (5α,17β)-3-Oxoandrostan-17-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one glucuronide, 5α-Dihydrotestosterone glucuronide, Androstanolone 17-glucuronide, Dihydrotestosterone 17-glucuronide, Dihydrotestosterone 17β-O-glucuronide, Dihydrotestosterone glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(26)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(25(15,2)10-8-16(14)24)32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31/h12,14-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@H]34)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.564 |
| Formel vægt | 466.257 |