Få mere at vide
Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate, Mikromol™
Beskrivelse
Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 115375-60-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H29 F3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3β-Acetoxyandrosta-5,16-dien-17-yl trifluoromethanesulfonate, Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-acetate 17-(trifluoromethanesulfonate), (3β)-, (3β)-Acetoxy-17-(3-trifluoromethylsulfonyloxy)androsta-5,16 diene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29F3O5S/c1-13(26)29-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(21(17,3)11-9-18(16)20)30-31(27,28)22(23,24)25/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Vis mere |