Få mere at vide
Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050197
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050197 25 mg
30051891 100 mg
30462462 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050197 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3504.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate
CAS 115375-60-5
Analyt- eller komponentnavne Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 F3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3β-Acetoxyandrosta-5,16-dien-17-yl trifluoromethanesulfonate, Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-acetate 17-(trifluoromethanesulfonate), (3β)-, (3β)-Acetoxy-17-(3-trifluoromethylsulfonyloxy)androsta-5,16 diene
InChI formel InChI=1S/C22H29F3O5S/c1-13(26)29-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(21(17,3)11-9-18(16)20)30-31(27,28)22(23,24)25/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(trifluoromethylsulfonyloxy)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 462.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 462.1688 g/mol