Få mere at vide
Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione, Mikromol
Artikelnummer. 30461080
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461080 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461080 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1161.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Oxo Boldione
CAS 72648-46-5
Analyt- eller komponentnavne 6-Oxo Boldione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione
InChI formel InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-trione
Molekylvægt (g/mol) 298.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 298.1569 g/mol