Få mere at vide
Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione, Mikromol
Beskrivelse
Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Oxo Boldione |
| CAS | 72648-46-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Oxo Boldione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Vis mere |