Få mere at vide
Androsta-1,4-diene-3,17-dione (Androstadienedione), LoGiCal
Artikelnummer. 30462978
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462978 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462978 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0323.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androsta-1,4-diene-3,17-dione (Androstadienedione)
CAS 897-06-3
Analyt- eller komponentnavne Androsta-1,4-diene-3,17-dione (Androstadienedione)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, Testosterone Imp. G (EP), Androstadienedione, (+)-Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 1-Dehydroandrostenedione, Androsta-1,4-dien-3,17-dione, Androstane-1,4-diene-3,17-dione, Boldione, NSC 49080, Exemestane USP Related Compound C CIII, Exemestane USP RC C CIII, Delta1,4-Androstadiene-3,17-dione, Exemestane Related Compound C, Exemestane Impurity D, Testosterone Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 284.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 284.1776 g/mol