Få mere at vide
Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione (Δ1-Adrenosterone), Mikromol™
Beskrivelse
Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione (Δ1-Adrenosterone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione |
| CAS | 7738-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione, NSC 82849, Δ1-Adrenosterone, Prednisone Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h7-9,13-14,17H,3-6,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11,17-trione |
| Vis mere |