missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (1.0mg/mL in MeOH), TRC

Artikelnummer. 30012382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012382 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT891010X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
CAS 633-35-2
Molekylær formel C19 H22 O2
Mængde 10 x 1 mL
Synonym 1,4,6-Androstatrien-3,17-dione, Androstatrienedione, δ1,4,6-Androstriene-3,17-dione, Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C19H22O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,7,9,11,14-16H,5-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Formel vægt 282.162
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 1 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.