Få mere at vide
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050644
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050644 100 mg
30051262 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050644 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.20
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
CAS 5953-63-9
Analyt- eller komponentnavne Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H36 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate 17-benzoate, (3β,17β)-, Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate 17-benzoate (6CI,7CI), Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate benzoate (8CI), Androstenediol 3-acetate 17-benzoate, EM 1397, NSC 148900, SKF 2895
InChI formel InChI=1S/C28H36O4/c1-18(29)31-21-13-15-27(2)20(17-21)9-10-22-23-11-12-25(28(23,3)16-14-24(22)27)32-26(30)19-7-5-4-6-8-19/h4-9,21-25H,10-17H2,1-3H3/t21-,22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 436.58
Mængde 100 mg
Formel vægt 436.2614 g/mol