Få mere at vide
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate |
| CAS | 5953-63-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H36 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate 17-benzoate, (3β,17β)-, Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate 17-benzoate (6CI,7CI), Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate benzoate (8CI), Androstenediol 3-acetate 17-benzoate, EM 1397, NSC 148900, SKF 2895 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36O4/c1-18(29)31-21-13-15-27(2)20(17-21)9-10-22-23-11-12-25(28(23,3)16-14-24(22)27)32-26(30)19-7-5-4-6-8-19/h4-9,21-25H,10-17H2,1-3H3/t21-,22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Vis mere |