Få mere at vide
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052695
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052695 100 mg
30052245 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052695 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.19
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
CAS 1175-12-8
Analyt- eller komponentnavne Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H34 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androst-5-ene-3,17-diol, 17-benzoate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 17-benzoate (7CI,8CI), 17beta-Benzoyloxyandrost-5-en-3beta-ol, Androstenediol 17-benzoate, NSC 226156
InChI formel InChI=1S/C26H34O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-8,19-23,27H,9-16H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 394.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 394.2508 g/mol