missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Androst-5-ene-3,11,17-trione, Cyclic 3,17-Bis(1,2-ethanediyl acetal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Androst-5-ene-3,11,17-trione, Cyclic 3,17-Bis(1,2-ethanediyl acetal) |
| CAS | 13872-18-9 |
| Molekylær formel | C23H32O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dispiro[1,3-dioxolane-2,3'-[3H]cyclopenta[a]phenanthrene-17'(11'H),2''-[1,3]dioxolaneAndrost-5-ene-3,11,17-trione deriv, Androst-5-ene-3,11,17-trione, Cyclic 3,17-Bis(ethylene acetal) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-20-7-8-22(25-9-10-26-22)13-15(20)3-4-16-17-5-6-23(27-11-12-28-23)21(17,2)14-18(24)19(16)20/h3,16-17,19H,4-14H2,1-2H3/t16-,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](C(=O)C2)([C@]5(C)C(=CC4)CC6(CC5)OCCO6)[H])[H])[H])OCCO3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.5 |
| Formel vægt | 388.22 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?