Få mere at vide
Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol), Mikromol™
Beskrivelse
Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol) |
| CAS | 1156-92-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H30 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, Testosterone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,13-17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Vis mere |