Få mere at vide
Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051851
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051851 25 mg
17989599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051851 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.040025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
CAS 1156-92-9
Analyt- eller komponentnavne Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, Testosterone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,13-17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 290.2246 g/mol