Få mere at vide
Androst-4-ene-3,6,17-trione, TRC
Artikelnummer. 18083110
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083110 50 mg
18064010 5 mg
18023320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63756550MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-06-3
Molekylær formel C19 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Synonym Androst-4-ene-3,6,17-trione, 4-Androstene-3,6,17-trione
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-trione
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androst-4-ene-3,6,17-trione
Analyt- eller komponentnavne Androst-4-ene-3,6,17-trione
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 300.1725
Procent renhed >95%