Få mere at vide
Androst-4-ene-3,17-dione (Androstenedione), Mikromol™
Artikelnummer. 18093290
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093290 25 mg
18082600 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093290 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.010025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androst-4-ene-3,17-dione (Androstenedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androstenedione
CAS 63-05-8
Analyt- eller komponentnavne Androstenedione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H26 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androst-4-ene-3,17-dione, Testosterone Imp. A (EP), Androstenedione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, 4-Androstene-3,17-dione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170, D4-Androstene-3,17-dione, Testosterone Related Compound A, Testosterone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 286.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 286.1933 g/mol