Få mere at vide
Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, TRC
Artikelnummer. 30345035
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30345035 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63794250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 (Major)
CAS 67034-85-9
Molekylær formel C19 D7 H19 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D2,6D2,7D2,11D
SMIL [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC([2H])([2H])C4=O)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-2,2,4,6,6,16,16-heptadeuterio-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 293.4517
Formel vægt 293.2372