Få mere at vide
Andrographolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Andrographolide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 350.2093 |
| Procent renhed | >95% |