Få mere at vide
Ancitabin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30336628
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336628 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6372885G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Molekylær formel C9 H11 N3 O4 . H Cl
Mængde 5 g
Synonym 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
SMIL Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxymethyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 261.66
Formel vægt 261.0516