Få mere at vide
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482489
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482489 1 g
16411486 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482489 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H12ClN3O4
Mængde 1 g
Synonym Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Molekylvægt (g/mol) 261.66
Formel vægt 261.66
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death