Få mere at vide
Sperian™ Forankringsslynge
Artikelnummer. 12624993
Skift visning
Længde (metrisk):
1.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12624993 1.5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12624993 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1008364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    115.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.45 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Dimensioner (L x B) 1.5 m x 25 mm
Til brug med (udstyr) Til brug med en personlig falddæmper til arbejde på lavt niveau
Vægt (metrisk) 0.185kg
Bredde (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 1.5 m
Produkttype Forankringsslynge