Få mere at vide
IKA™ Ankerrører med PEEK Skrabere
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
400 ml min.
Beskrivelse
- Minimum anvendelig volumen ved homogenisering: 400 ml
- Rustfrit stål
- Til brug med laboratoriereaktorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml min. |
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | PEEK scapers |
| Model- | LR 1000.10 |
| Form | Anker |
| Type | Overhead omrøreraksel |