Få mere at vide
IKA™ R 1333 Ankeromrører
Artikelnummer. 10186810 Shop alle IKA produkter
Længde (metrisk):
550 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10186810
Brand: IKA™ 0002747400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overhead, ankerformet omrørerelement er ideelt egnet til medium til meget viskøse væsker.
  • Tangentielt flow
  • Høj forskydningshastighed ved kanter
  • Minimum aflejringer på karvæggen
  • Brug ved lave hastigheder
  • Anvendes til polymerreaktioner, jævn fordeling af højt mineralindhold i væsker
  • Ideel til medium til meget viskøse væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt R 1333
Diameter (engelsk) Ventilator 5,9 tommer
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) blæser 150 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Længde (engelsk) 21,7 tommer
Længde (metrisk) 550 mm
Hastighed 800 rpm
Type Ankerhjul