Beskrivelse
- Tangentielt flow
- Høj forskydningshastighed ved kanter
- Minimum aflejringer på karvæggen
- Brug ved lave hastigheder
- Anvendes til polymerreaktioner, jævn fordeling af højt mineralindhold i væsker
- Ideel til medium til meget viskøse væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | R 1330 |
| Diameter (engelsk) Ventilator | 1,8 tommer |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) blæser | 45 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Længde (engelsk) | 13,8'' |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Hastighed | 1000 omdr./min. |
| Type | Ankerhjul |