Få mere at vide
(+)-Anatoxin A Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30339394
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30339394 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6533602.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Anatoxin A Hydrochloride
CAS 64314-16-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H15 N O . Cl H
Mængde 2.5 mg
Synonym Ethanone, 1-(1R,6R)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl-, hydrochloride (9CI), Ethanone, 1-(9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl)-, hydrochloride, (1R)-, 9-Azabicyclo[4.2.1]nonane, ethanone deriv., (+)-Anatoxin-a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, (+)-Anatoxin A hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-7(12)9-4-2-3-8-5-6-10(9)11-8;/h4,8,10-11H,2-3,5-6H2,1H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
SMIL Cl.CC(=O)C1=CCC[C@@H]2CC[C@H]1N2
IUPAC navn 1-[(1R,6R)-9-azabicyclo[4.2.1]non-4-en-5-yl]ethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 201.69
Formel vægt 201.092
Procent renhed >95