Få mere at vide
ABEBA™ Anatom Sort Sikkerhedssko S3
Artikelnummer. 16328071
Skift visning
Størrelse:
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16328071 49 -
16338071 50 -
16348071 51 -
16358071 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16328071 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 32256/49
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ Anatom Black Safety Snøresko S3 er lavet af vandafvisende glat læder med skridsikker PU2D ydersål.
  • Komfort, robusthed, holdbarhed
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU-ydersål med dobbelt densitet
  • Vandafvisende glat sort læder
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Ridsefast belægning i tå- og hælområdet
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Udtagelig ACC Wave indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Øjemateriale Rustfrit stål
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Materiale Læder
Størrelse 49
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende
Sål materiale Polyurethan 2D
Stil Lavt skåret
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja