Få mere at vide
ABEBA™ Anatom sorte sikkerhedsstøvler S3
Description
- Komfort, robusthed, holdbarhed
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU-ydersål med dobbelt densitet
- sort vandafvisende glat læder
- Ståltåkappe (200 joule)
- Tekstil antipunktur mellemsål
- Ridsefast belægning i tå- og hælområdet
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig ACC Wave indersål
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Øjemateriale | Rustfrit stål |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 49 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende |
| Sål materiale | Polyurethan 2D |
| Stil | Midtskårne støvler |
| Show More |