Få mere at vide
ABEBA™ Anatom Active Comfort indersål til træsko
Artikelnummer. 17171765
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17171765
Brand: ABEBA™ 352420/51
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aktiv komfort indersål til træsko med aktivt kul
  • Aktiv komfort indersål til Anatom træsko
  • Aktivt kul
  • Antistatisk
  • ESD-afvisende
Tekniske data
Farve Grå
Størrelse 51
Produkttype Anatom Active Comfort