Få mere at vide
ABEBA™ Anatom Active Comfort indersål til træsko
Artikelnummer. 17141755
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17141755 38 1 par
17121755 36 1 par
17131755 37 -
17121765 46 -
17131765 47 -
17141765 48 1 par
17151765 49 1 par
17161765 50 -
17171765 51 1 par
17181765 52 1 par
17151755 39 -
17161755 40 1 par
17171755 41 -
17181755 42 -
17191755 43 1 par
17101765 44 -
17111765 45 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17141755 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 352420/38
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aktiv komfort indersål til træsko med aktivt kul
  • Aktiv komfort indersål til Anatom træsko
  • Aktivt kul
  • Antistatisk
  • ESD-afvisende
Tekniske data
Farve Grå
Størrelse 38
Produkttype Anatom Active Comfort