Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32268 sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Glat læder
- Sort
- Stål tåkappe
- Stødabsorberende PU mellemsål
- Metalfri gennemtrængningsmodstand
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
- Reflekterende materiale
- Ridsefast belægning i tå- og hælområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 42 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 32268 |
| Tå materiale | Stål |