Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32256 sko
Artikelnummer. 15619557
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15619557 43 1 par
15649547 36 1 par
15659547 37 1 par
15669547 38 1 par
15679547 39 1 par
15689547 40 1 par
15699547 41 1 par
15609557 42 1 par
15629557 44 1 par
15639557 45 1 par
15649557 46 1 par
15659557 47 1 par
15669557 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15619557 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32256/43
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Metalfri gennemtrængningsmodstand
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med snøring
  • Reflekterende materiale
  • Ridsefast belægning i tå- og hælområdet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Farve Sort
Materiale Læder
Størrelse 43
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32256
Tå materiale Stål