Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32131 sko
Artikelnummer. 15845872
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15845872 50 1 par
15669327 36 1 par
15679327 37 1 par
15689327 38 1 par
15699327 39 1 par
15609337 40 1 par
15619337 41 1 par
15629337 42 1 par
15639337 43 1 par
15649337 44 1 par
15659337 45 1 par
15669337 46 1 par
15679337 47 1 par
15689337 48 1 par
15835872 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15845872 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32131/50
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med snøring
  • Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 50
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32131
Tå materiale Stål