Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32131 sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofiber
- Hvid
- Stål tåkappe
- Stødabsorberende PU mellemsål
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
- Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 36 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 32131 |
| Tå materiale | Stål |