Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32130 sko
Artikelnummer. p-7147522
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15280925
Brand: Abeba™ 32130/36
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde justerbart, med elastik
  • velcrolukning
  • Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 36
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32130
Tå materiale Stål