Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32130 sko
Artikelnummer. 15630355
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15630355 37 -
15280925 36 1 par
15200935 38 1 par
15650355 39 -
15660355 40 -
15230935 41 1 par
15680355 42 1 par
15690355 43 -
15260935 44 1 par
15610365 45 -
15620365 46 -
15290935 47 1 par
15640365 48 -
15200945 48 1 par
15210945 49 1 par
15220945 50 1 par
15607678 51 1 par
15617678 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15630355 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32130/37
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde justerbart, med elastik
  • velcrolukning
  • Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 37
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32130
Tå materiale Stål