Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32125 sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Mikrofiber sort
- Stål tåkappe
- Stødabsorberende PU mellemsål
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3582)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde justerbart, med elastik
- velcrolukning
- Velegnet til hæl- og fodløft
- Velegnet til hygiejnisk krævende områder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 38 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 32125 |
| Tå materiale | Stål |