Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32125 sko
Artikelnummer. 15649984
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15649984 46 1 par
15649974 36 1 par
15659974 37 1 par
15669974 38 1 par
15679974 39 1 par
15689974 40 1 par
15699974 41 1 par
15609984 42 1 par
15619984 43 1 par
15629984 44 1 par
15639984 45 1 par
15659984 47 1 par
15669984 48 1 par
15679984 49 1 par
15689984 50 1 par
15699984 51 1 par
15609994 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15649984 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32125/46
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber sort
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3582)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde justerbart, med elastik
  • velcrolukning
  • Velegnet til hæl- og fodløft
  • Velegnet til hygiejnisk krævende områder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Farve Sort
Materiale Mikrofiber
Størrelse 46
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32125
Tå materiale Stål