Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32120 sko
Artikelnummer. 15495814
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15495814 52 1 par
15435764 36 1 par
15455764 37 1 par
15485764 38 1 par
15495764 39 1 par
15415774 40 1 par
15455774 41 1 par
15445784 42 1 par
15485784 43 1 par
15405794 44 1 par
15425794 45 1 par
15445794 46 1 par
15475794 47 1 par
15445804 48 1 par
15495804 49 1 par
15425814 50 1 par
15465814 51 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15495814 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 32120/52
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3582)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde justerbart, med elastik
  • velcrolukning
  • velegnet til hæl- og fodløft
  • Velegnet til hygiejnisk krævende områder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 52
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32120
Tå materiale Stål