Få mere at vide
Abeba™ Anatom 2130 sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofiber
- Hvid
- Stål tåkappe
- Stødabsorberende PU mellemsål
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3580)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde justerbart, med elastik
- Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 2130 |
| Tå materiale | Stål |