Få mere at vide
Abeba™ Anatom 2125 sko
Artikelnummer. 15697807
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15697807 36
15607817 37
15617817 38
15627817 39
15637817 40
15647817 41
15657817 42
15667817 43
15677817 44
15687817 45
15697817 46
15607827 47
15617827 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15697807 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 2125/36
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Resperationsabsorberende speciel foring med sølvioner. Tåkappe af stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber sort
  • Stål tåkappe
  • Stødabsorberende PU mellemsål
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3582)
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde justerbart, med elastik
  • Velegnet til hæl- og fodløft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Farve Sort
Materiale Mikrofiber
Størrelse 36
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 2125
Tå materiale Stål