Få mere at vide
Anastrozole Mono Acid, TRC
Artikelnummer. 30330277
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30330277 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30330277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63743050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Anastrozole Mono Acid
CAS 1338800-82-0
Molekylær formel C17 H20 N4 O2
Mængde 50 mg
Synonym Benzeneacetic acid, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 3-(1-Cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(1-Cyano-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-21-11-19-10-20-21)6-14(7-13)17(3,4)15(22)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H,22,23)
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 312.37
Formel vægt 312.1586
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.