Få mere at vide
Anastrozol, Mikromol™
Artikelnummer. 18030310
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18030310 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Anastrozol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole
CAS 120511-73-1
Analyt- eller komponentnavne Anastrozole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 293.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 293,164 g/mol