Få mere at vide
Anastrozole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496426
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496426 100 mg
16482157 50 mg
16466018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496426 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14274
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole
Fysisk form Solid
CAS 120511-73-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19N5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ZD1033
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.87 mM)
SMIL CC(C)(C#N)C1=CC(C(C)(C#N)C)=CC(CN2C=NC=N2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 293.37
Formel vægt 293.37
Procent renhed 99.54%