Få mere at vide
Anastrozol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anastrozole |
| CAS | 120511-73-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Anastrozole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H19 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Vis mere |