Få mere at vide
Anastrozol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459964
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459964 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459964 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1250.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole
CAS 120511-73-1
Analyt- eller komponentnavne Anastrozole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropannitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 293.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 293,164 g/mol