Få mere at vide
Anastrozole Dimer Impurity, TRC
Artikelnummer. 30345165
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30345165 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30345165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63744010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole Impurity C (Dimer Impurity)
CAS 1216898-82-6
Molekylær formel C30H31N9
Mængde 10 mg
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, α1-[[3-(1-cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-α1,α3,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1-[[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-α1,α3,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, (2RS)-2,3-Bis[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
InChI formel InChI=1S/C30H31N9/c1-28(2,15-31)25-7-22(6-23(8-25)13-38-20-34-18-36-38)12-30(5,17-33)27-10-24(14-39-21-35-19-37-39)9-26(11-27)29(3,4)16-32/h6-11,18-21H,12-14H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(CC(C)(C#N)c3cc(Cn4cncn4)cc(c3)C(C)(C)C#N)c1
IUPAC navn 2,3-bis[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 517.63