Få mere at vide
Anastrozole Diamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anastrozole Diamide |
| CAS | 120512-04-1 |
| Molekylær formel | C17 H23 N5 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetamide, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1,3-Benzenediacetamide, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- (9CI), 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanamide), 2-[3-(2-Amino-1,1-dimethyl-2-oxo-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N5O2/c1-16(2,14(18)23)12-5-11(8-22-10-20-9-21-22)6-13(7-12)17(3,4)15(19)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H2,18,23)(H2,19,24) |
| SMIL | CC(C)(C(=O)N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[3-(1-amino-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.4 |
| Formel vægt | 329.1852 |