Få mere at vide
Anastrozole-d12, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Anastrozole-d12 |
| CAS | 120512-32-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H7D12N5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | α1,α1,α3,α3-(Tetramethyl-d12)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2-[3-(2-Cyano-2-propyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2 -methylpropiononitrile-d12, Anastrazole-d12, Anastrol-d12, Arimidex-d12, ICI-D 1033-d12, ZD 1033-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C1=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC(CN2C=NC=N2)=C1 |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-cyano-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.44 |
| Show More |