Få mere at vide
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1085181-50-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid, 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-14(2,8-16)11-5-10(13(18)19)6-12(7-11)15(3,4)9-17/h5-7H,1-4H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,5-bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic acid |
| Vis mere |