Få mere at vide
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 18001010
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18001010 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 1085181-50-5
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid, 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O2/c1-14(2,8-16)11-5-10(13(18)19)6-12(7-11)15(3,4)9-17/h5-7H,1-4H3,(H,18,19)
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(=O)O
IUPAC navn 3,5-bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.1212 g/mol