missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ANAPC2 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA503406S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
ANAPC2 Monoclonal antibody specifically detects ANAPC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotTekniske data
| ANAPC2 | |
| Monoclonal | |
| 0.73 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UJX6 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 29882 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1B11 | |
| Unconjugated | |
| ANAPC2 | |
| 9230107K09Rik; AL024279; Anapc2; anaphase promoting complex subunit 2; anaphase-promoting complex subunit 2; Apc2; cyclosome subunit 2; Emi4; expressed during mesenchymal induction 4; Imi4; induced during mesenchymal induction 4; KIAA1406; mKIAA1406 | |
| Full length human recombinant protein of human ANAPC2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion