Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Anandamide
Artikelnummer. 18762594
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762594 25 mg
18722584 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762594 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1339/25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Endogenous and non-selective CB agonist
Anandamide is an endogenous cannabinoid and TRPV1 receptor agonist (Ki values are 89 and 371 nM at CB1 and CB2 receptors respectively; EC50 values are 18, 31 and 27 nM at GPR55, CB1 and CB2 respectively; pKi = 5.68 for rTRPV1). Also blocks TNF-α-induced NF-κB activation via direct inhibition of IKK. Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide
CAS 94421-68-8
Mængde 25 mg
Mål Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists
Molekylær formel C22H37NO2
Renhed 0.98