Få mere at vide
Anamorelin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16471746 500 mg -
16461136 200 mg -
16458747 5 mg 5mg
16436148 10 mg 10mg
16416536 100 mg -
16412287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16471746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14734
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anamorelin
CAS 249921-19-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H42N6O3
Mængde 500 mg
Synonym RC-1291 ONO-7643
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
SMIL [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 546.7
Formel vægt 546.7
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death